Learn More
Chlorhydrate de (+)-1-déoxymannojirimycine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15473889
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Inhibiteur sélectif de la a-mannosidase
Selective inhibitor of a-mannosidase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73465-43-7
Formule moléculaire C6H14ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 199.631
Numéro MDL MFCD00083611
Clé InChI ZJIHMALTJRDNQI-MVNLRXSJSA-N
Synonyme DMJ; 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol hydrochloride
CID PubChem 11390018
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2-(hydroxyméthyl)pipéridine-3,4,5-triol ; chlorhydrate
SMILES C1C(C(C(C(N1)CO)O)O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-1-Deoxymannojirimycin hydrochloride
Type (+)-1-Deoxymannojirimycin Hydrochloride
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Poids de la formule 199.6
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche