Learn More
Acide 1-décylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314336
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 24464-63-9 | C10H23BO2 | 186.102 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24464-63-9
Formule moléculaire C10H23BO2
Poids moléculaire (g/mol) 186.102
Numéro MDL MFCD01074638
Clé InChI TUTSEMMBKGBUGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-decylboronic acid, boronic acid, decyl, decylboranic acid, n-decaneboronic acid, n-, boronicacid, b-decyl, 1-decylboronic acid, ksc199m8d
CID PubChem 4186635
Nom IUPAC Acide décylboronique
SMILES B(CCCCCCCCCC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Decylboronic acid
Point de fusion 86°C to 89°C
Quantité 25 g
Beilstein 1743934
Poids de la formule 186.1
Pourcentage de pureté 98%