Learn More
Tétrafluoroborate de 1-cyano-4-(diméthylamino)pyridinium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15414976
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 59016-56-7 | C8H10BF4N3 | 234.99 g/mol
1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborate is a cyanylation reagent for protein sulfhydryl groups and used to prepare protein-polysaccharide conjugates. It is employed as an activating agent for polysaccharide resins and conjugation of lipopolysaccharides while retaining endotoxic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de 1-cyano-4-(diméthylamino)pyridinium est un réactif de cyanylation pour les groupes de protéines sulfhydryles utilisé pour préparer les conjugués protéines-polysaccharides. Il est utilisé comme agent activateur pour les résines polysaccharides et la conjugaison des lipopolysaccharides tout en conservant l’activité endotoxique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’acétonitrile.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des chauffages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59016-56-7
Formule moléculaire C8H10BF4N3
Poids moléculaire (g/mol) 234.99
Numéro MDL MFCD00011998
Clé InChI MBLVMDCQDCVKNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cdap, 1-cyano-4-dimethylamino pyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylamino pyridin-1-ium tetrafluoroborate, unii-p4w72066jt, 1-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate, pubchem17735, acmc-209m9a, n-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetra-fluoroborate, n-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate
CID PubChem 9881151
Nom IUPAC 4-(diméthylamino)pyridin-1-ium-1-carbonitrile ; tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C1=CC=[N+](C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborate
Point de fusion 196°C to 200°C
Quantité 100 mg
Beilstein 5685616
Informations sur la solubilité Soluble in water,and acetonitrile.
Poids de la formule 234.99
Pourcentage de pureté 98%