Learn More
1-Chloro-2-méthyl-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 558-42-9 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
60.10€ - 170.00€
Identifiants chimiques
CAS | 558-42-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 108.57 |
Numéro MDL | MFCD00021807 |
Clé InChI | JNOZGFXJZQXOSU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-chloro-2-methyl-2-propanol, chloro-tert-butanol, 2-propanol, 1-chloro-2-methyl, 1-chloro-tert-butyl alcohol, 2-chloro-tert-butyl alcohol, 1-chloro-2-methyl-propan-2-ol, pubchem3675, 1-chloro-2-isobutanol, acmc-209lpr, chloro-tert-butyl alcohol |
CID PubChem | 68409 |
Nom IUPAC | 1-chloro-2-méthylpropan-2-ol |
SMILES | CC(C)(O)CCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11413218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18978.14 |
25 g |
60.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18978.22 |
100 g |
170.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
558-42-9 | |
108.57 | |
JNOZGFXJZQXOSU-UHFFFAOYSA-N | |
68409 | |
CC(C)(O)CCl |
C4H9ClO | |
MFCD00021807 | |
1-chloro-2-methyl-2-propanol, chloro-tert-butanol, 2-propanol, 1-chloro-2-methyl, 1-chloro-tert-butyl alcohol, 2-chloro-tert-butyl alcohol, 1-chloro-2-methyl-propan-2-ol, pubchem3675, 1-chloro-2-isobutanol, acmc-209lpr, chloro-tert-butyl alcohol | |
1-chloro-2-méthylpropan-2-ol |
Spécification
1-Chloro-2-methyl-2-propanol | |
1.058 | |
38°C (100°F) | |
1.44 | |
UN1987 | |
1-chloro-2-methyl-2-propanol, chloro-tert-butanol, 2-propanol, 1-chloro-2-methyl, 1-chloro-tert-butyl alcohol, 2-chloro-tert-butyl alcohol, 1-chloro-2-methyl-propan-2-ol, pubchem3675, 1-chloro-2-isobutanol, acmc-209lpr, chloro-tert-butyl alcohol | |
CC(C)(O)CCl | |
108.57 | |
108.57 |
558-42-9 | |
124°C to 128°C | |
C4H9ClO | |
MFCD00021807 | |
1697054 | |
JNOZGFXJZQXOSU-UHFFFAOYSA-N | |
1-chloro-2-méthylpropan-2-ol | |
68409 | |
98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ALCOOLS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 209-196-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante