Learn More
1-bromo-2-(bromométhyl)naphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439360
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37763-43-2
Formule moléculaire C11H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 299.99
Numéro MDL MFCD00046369
Clé InChI DQTOCXIHYIQHCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 1-bromo-2-bromomethyl, 1-bromo-2-bromomethyl-naphthalene, acmc-209ivc, bromobromomethylnaphtalene, 3-05-00-01633 beilstein handbook reference, wln: l66j be c1e, 1-bromo-2-bromethylnaphthalene, 2-bromomethyl-1-bromonaphthalene
CID PubChem 37828
Nom IUPAC 1-bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
SMILES BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Point de fusion 108°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 299.99
Pourcentage de pureté 98%