Learn More
1-Boc-indole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368546
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75400-67-8
Formule moléculaire C13H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 217.27
Numéro MDL MFCD02093939
Clé InChI OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-indole, tert-butyl 1h-indole-1-carboxylate, n-boc-indole, tert-butyl 1-indolecarboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl indole, n-boc indole, pubchem7228, acmc-1bjgd, 1-tert-butoxycarbonylindole
CID PubChem 3532980
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-indole
Densité 1.07
Point d’ébullition 113°C to 114°C (0.2 mmHg)
Indice de réfraction 1.543
Quantité 5 g
Beilstein 4674239
Nom IUPAC tert-butyl 1H-indole-1-carboxylate
Poids de la formule 217.27
Pourcentage de pureté 97%