Learn More
1-Boc-3-azétidinone, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Boc-3-azetidinone |
Point de fusion | 49°C to 52°C |
Quantité | 1 g |
Sensibilité | Air sensitive |
Poids de la formule | 171.2 |
Pourcentage de pureté | 95% |