Learn More
Chlorhydrate d’acide 1-amino-1-cyclopropanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312299
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 68781-13-5 | C4H8ClNO2 | 137.563 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68781-13-5
Formule moléculaire C4H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.563
Numéro MDL MFCD00012545
Clé InChI WTZRHZRMLYNBRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, chloride, acpc-hcl, pubchem13872, ksc352q0j, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid, hcl
CID PubChem 11957445
Nom IUPAC acide 1-aminocyclopropane-1-carboxylique ; chlorhydrate
SMILES C1CC1(C(=O)O)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
Point de fusion ∽220°C (decomposition)
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 137.56
Pourcentage de pureté 97%