Learn More
1-Allylcyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Allylcyclohexanol |
Quantité | 2.5 g |
Poids de la formule | 140.22 |
Pourcentage de pureté | 97% |