Learn More
1,9-dibromonane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424210
25 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4549-33-1 | C9H18Br2 | 286.051 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4549-33-1
Formule moléculaire C9H18Br2
Poids moléculaire (g/mol) 286.051
Numéro MDL MFCD00000279
Clé InChI WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b
CID PubChem 20677
Nom IUPAC 1,9-dibromonane
SMILES C(CCCCBr)CCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,9-Dibromononane
Densité 1.41
Point d’ébullition 285°C to 288°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire Br(CH2)9Br
Indice de réfraction 1.4965
Quantité 25 g
Beilstein 1737598
Poids de la formule 286.06
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
1,9-dibromonane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >