Learn More
Acide 1-(6-méthylpyrazine-2-yl)pipéridine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 221.26 |
Pourcentage de pureté | 97% |