Learn More
1-(6-chloro-3-pyridinyl)-1-éthanone, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-2694454
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 55676-22-7
Formule moléculaire C7H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 155.58
Numéro MDL MFCD03407343
Clé InChI UXSNZYGTQTXRAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-6-chloropyridin-3-yl ethanone, 2-chloro-5-acetylpyridine, 3-acetyl-6-chloropyridine, 5-acetyl-2-chloropyridine, 1-6-chloropyridin-3-yl ethan-1-one, 1-6-chloro-3-pyridinyl-1-ethanone, 6-chloro-3-acetylpyridine, 2-chloro-5-acetyl-pyridine, 1-6-chloro-3-pyridinyl ethanone, 1-6-chloro-pyridin-3-yl-ethanone
CID PubChem 2779698
Nom IUPAC 1-(6-chloropyridine-3-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(6-Chloro-3-pyridinyl)-1-ethanone
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 155.58
Pourcentage de pureté 90%