Learn More
1-(6-chloro-3-pyridinyl)-1-éthanone, 90 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10174244
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Chemical Identifiers
CAS 55676-22-7
Formule moléculaire C7H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 155.58
Numéro MDL MFCD03407343
Clé InChI UXSNZYGTQTXRAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-6-chloropyridin-3-yl ethanone, 2-chloro-5-acetylpyridine, 3-acetyl-6-chloropyridine, 5-acetyl-2-chloropyridine, 1-6-chloropyridin-3-yl ethan-1-one, 1-6-chloro-3-pyridinyl-1-ethanone, 6-chloro-3-acetylpyridine, 2-chloro-5-acetyl-pyridine, 1-6-chloro-3-pyridinyl ethanone, 1-6-chloro-pyridin-3-yl-ethanone
CID PubChem 2779698
Nom IUPAC 1-(6-chloropyridine-3-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(6-Chloro-3-pyridinyl)-1-ethanone
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 155.58
Pourcentage de pureté 90%