Learn More
Greiner Bio-One Microtubes à centrifuger en PP de 1.5 ml
Exclusivement destiné à un usage unique. Les microtubes à centrifuger Greiner Bio-One Cell de 1.5 ml en PP sont exempts de métaux lourds.
69.25€ - 71.95€
Description
- Matériau : En PP
- Exclusivement destinés à un usage unique
- Disponibles dans différentes couleurs
- Exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes
- Conviennent aux centrifugeuses et systèmes Eppendorf
Spécification
1.5mL | |
Non stérile |