Learn More
1-(5-Fluoro-2-méthoxyphényl)éthanol,95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15414697
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 878572-08-8
Formule moléculaire C9H11FO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.18
Numéro MDL MFCD08062369
Clé InChI VLBOHPCLXJIASU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,5-fluoro-2-methoxy-a-methyl, 1-5-fluoro-2-methoxy-phenyl-ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol_x000d_
CID PubChem 44891074
Nom IUPAC 1-(5-fluoro-2-méthoxyphényl)éthanol
SMILES COC1=C(C=C(F)C=C1)C(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanol
Quantité 5 g
Poids de la formule 170.18
Pourcentage de pureté 95%