Learn More
1-(4-Éthoxyphényl)éthanol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15413857
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52067-36-4
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD08062382
Clé InChI GKGQWBJLOYXULB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol, 1-4-ethoxyphenyl ethanol
CID PubChem 13891147
Nom IUPAC 1-(4-éthoxyphényl)éthanol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
Point de fusion 46°C to 47°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 98%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
1-(4-Éthoxyphényl)éthanol, 98 %, Thermo Scientific™ >