Learn More
1-(4-chlorophényl)-1H-1,2,3-triazole-4-méthanol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15479116
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133902-66-6
Formule moléculaire C9H8ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 209.633
Numéro MDL MFCD00140928
Clé InChI CAHIFLPAMJOAGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazole-4-yl-methanol, 1-4-chlorophenyl-1,2,3-triazol-4-yl methan-1-ol, pubchem13003, chlorophenyltriazolylmethanol, 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazol-4-ylmethanol
CID PubChem 2763878
Nom IUPAC [1-(4-chlorophényl)triazol-4-yl]méthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C=C(N=N2)CO)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-methanol
Point de fusion 141°C to 145°C
Quantité 5 g
Beilstein 4250389
Poids de la formule 209.63
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide