Learn More
1,3-Dioxolane, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Code produit. 15611660 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Conditionnement:
Aluminum Bottle
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Reagent Grade, contains ∼75 ppm BHT as inhibitor, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-06-0
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.079
Numéro MDL MFCD00003207
Clé InChI WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
CID PubChem 12586
ChEBI CHEBI:87597
Nom IUPAC 1,3-dioxolane
SMILES C1COCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dioxolane
Note relative au nom Contains approx.75 ppm BHT as inhibitor
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Densité 1.06g/mL at 25°C
Point d’ébullition 76°C
Point d’éclair −3°C (26.6°F)
Température d’allumage 525°F
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction n20/D 1.401(lit.)
Quantité 1 L
Numéro UN UN1166
Beilstein 102453
Poids de la formule 74.08g/mol
Tension de vapeur 70mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus™