Learn More
1,3-dibromo-2,2-diméthoxypropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413544
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 22094-18-4 | C5H10Br2O2 | 261.941 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22094-18-4
Formule moléculaire C5H10Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 261.941
Numéro MDL MFCD00051792
Clé InChI CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dibromoacetone dimethyl acetal, 1,3-acetone dibromide dimethyl acetal, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane, 2-bromo-1-bromomethyl-1,1-dimethoxyethane, 1,3-dibromoacetone dimethyl ketal, propane, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy, pubchem2043, ag120 intermediates, acmc-1ck33, timtec-bb sbb039320
CID PubChem 2734196
Nom IUPAC 1,3-dibromo-2,2-diméthoxypropane
SMILES COC(CBr)(CBr)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane
Point de fusion 64°C to 67°C
Quantité 100 g
Beilstein 1698992
Poids de la formule 261.95
Pourcentage de pureté 99%