Learn More
1,3-Di-tert-butyle-2-méthoxybenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15417787
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1516-95-6 | C15H24O | 220.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1516-95-6
Formule moléculaire C15H24O
Poids moléculaire (g/mol) 220.36
Numéro MDL MFCD20483412
Clé InChI OGIJRUWUWSZKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-di-tert-butyl-2-methoxybenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl-2-methoxy, 2,6-di-tert-butylanisole
CID PubChem 12794694
Nom IUPAC 1,3-ditert-butyl-2-méthoxybenzène
SMILES COC1=C(C=CC=C1C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Di-tert-butyl-2-methoxybenzene
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 124°C (9 mmHg)
Quantité 10 g
Poids de la formule 220.35
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide