Learn More
1,3-Di-2-thiényl-2-propen-1-one, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,3-Di-2-thienyl-2-propen-1-one |
Point de fusion | 98°C to 100°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 143294 |
Poids de la formule | 220.31 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |