Learn More
1,3-Di-2-thiényl-2-propen-1-one, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374324
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2309-48-0 | C11H8OS2 | 220.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2309-48-0
Formule moléculaire C11H8OS2
Poids moléculaire (g/mol) 220.30
Numéro MDL MFCD00014530
Clé InChI WCAGHDMFZMUUPQ-AATRIKPKSA-N
Synonyme 1,3-di-2-thienyl-2-propen-1-one, chembl88104, 1,3-dithienyl-2-propen-1-one, e-1,3-dithiophen-2-ylprop-2-en-1-one, e-1,3-di thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 1-2-thienyl-3-2-thienyl-2-propene-1-one, 1,3-di 2-thienyl prop-2-en-1-one, 1,3-di-2-thienyl-2-propene-1-one
CID PubChem 5463038
Nom IUPAC (E)-1,3-dithiophène-2-ylprop-2-en-1-one
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Di-2-thienyl-2-propen-1-one
Point de fusion 98°C to 100°C
Quantité 5 g
Beilstein 143294
Poids de la formule 220.31
Pourcentage de pureté ≥98%