Learn More
1,3-Bis(chlorométhyl)tétraméthyldisiloxane, 97 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 11391577
1,3-Bis(chlorométhyl)tétraméthyldisiloxane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11391577
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11391577
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L04436.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 1,3-bis(chlorométhyl)tétraméthyldisiloxane est un agent de silylation bifonctionnel utile.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2362-10-9
Numéro MDL MFCD00000877
Spécification
Point d’ébullition 92°C to 93°C (20mmHg)
Nom chimique ou matériau 1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane
Quantité 10 g
Formule moléculaire C6H16Cl2OSi2
Beilstein 506631
Point d’éclair 73°C (163°F)
Synonyme 1,3-bis chloromethyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis chloromethyl tetramethyldisiloxane, bis chloromethyl tetramethyldisiloxane, disiloxane, 1,3-bis chloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, tetramethylbis chloromethyl disiloxane, tetramethyl-1,3-bis chloromethyl disiloxane, chloromethyl chloromethyl dimethylsilyl oxy dimethylsilane, disiloxane,3-bis chloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, pubchem13666, acmc-2097an
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Clé InChI NBGGEWGFZUDQKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(CCl)O[Si](C)(C)CCl
Nom IUPAC chlorométhyl-[chlorométhyl(diméthyl)silyl]oxy-diméthylsilane
Poids moléculaire (g/mol) 231.26
CID PubChem 75385
Poids de la formule 231.27
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.44
Densité 1.05
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
1,3-Bis(chlorométhyl)tétraméthyldisiloxane, 97 %, Thermo Scientific™ >