Learn More
1-(2-méthylphényl)éthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357975
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7287-82-3 | C9H12O | 136.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7287-82-3
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Numéro MDL MFCD00046632
Clé InChI SDCBYRLJYGORNK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-2-methylphenyl ethanol, o-tolyl methylcarbinol, 1-2-methylphenyl ethan-1-ol, methyl m-tolyl carbinol, alpha-2-dimethylbenzyl alcohol, 2-tolylethanol, 1-o-tolylethanol, 1-o-tolyl-ethanol, methyl o-tolyl carbinol, 1-o-methylphenyl ethanol
CID PubChem 110953
SMILES CC(O)C1=CC=CC=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Methylphenyl)ethanol
Point d’ébullition 78°C to 80°C (2 mmHg)
Indice de réfraction 1.5315
Quantité 25 g
Beilstein 2205145
Nom IUPAC 1-(2-methylphenyl)ethan-1-ol
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 97%