Learn More
(1,2-dibromoéthyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11401577
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 93-52-7 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-52-7
Formule moléculaire C8H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 263.96
Numéro MDL MFCD00000138
Clé InChI SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-dibromoethyl benzene, dowspray 9, 1,2-dibromo-1-phenylethane, 1,2-dibromo phenyl ethane, benzene, 1,2-dibromoethyl, 1,2-dibromo-2-phenylethane, vic-styrene dibromide, alpha,beta-dibromoethylbenzene, ccris 2090, .alpha.,.beta.-dibromoethylbenzene
CID PubChem 7145
Nom IUPAC 1,2-dibromoéthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau (1,2-Dibromoethyl)benzene
Point de fusion 70°C to 74°C
Point d’ébullition 139°C to 140°C (15 mmHg)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 263.96
Pourcentage de pureté 97%