Learn More
1,2-bis[2-(trifluorométhyl)phényl]éthane, 97+ %, Thermo Scientific™
25.32€ - 97.04€
Identifiants chimiques
CAS | 287172-66-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H12F6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 318.262 |
Numéro MDL | MFCD01631639 |
Clé InChI | OBMDBKNYJGWWJX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,2-bis 2'-trifluoromethyl phenyl ethane, 1-trifluoromethyl-2-2-2-trifluoromethyl phenyl ethyl benzene, 1,2-bis-2-trifluoromethylphenyl ethane, 1,2-bis-2-trifluoromethyl phenyl ethane, 1,2-bis 2 trifluoromethyl phenyl ethane |
CID PubChem | 2773232 |
Nom IUPAC | 1-(trifluorométhyl)-2-[2-[2-(trifluorométhyl)phényl]éthyl]benzène |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)CCC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(F)(F)F |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
287172-66-1 | |
318.262 | |
OBMDBKNYJGWWJX-UHFFFAOYSA-N | |
2773232 | |
C1=CC=C(C(=C1)CCC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(F)(F)F |
C16H12F6 | |
MFCD01631639 | |
1,2-bis 2'-trifluoromethyl phenyl ethane, 1-trifluoromethyl-2-2-2-trifluoromethyl phenyl ethyl benzene, 1,2-bis-2-trifluoromethylphenyl ethane, 1,2-bis-2-trifluoromethyl phenyl ethane, 1,2-bis 2 trifluoromethyl phenyl ethane | |
1-(trifluorométhyl)-2-[2-[2-(trifluorométhyl)phényl]éthyl]benzène |
Spécification
1,2-Bis[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethane | |
74°C to 76°C | |
MFCD01631639 | |
OBMDBKNYJGWWJX-UHFFFAOYSA-N | |
1-(trifluorométhyl)-2-[2-[2-(trifluorométhyl)phényl]éthyl]benzène | |
2773232 | |
≥97% |
287172-66-1 | |
C16H12F6 | |
1,2-bis 2'-trifluoromethyl phenyl ethane, 1-trifluoromethyl-2-2-2-trifluoromethyl phenyl ethyl benzene, 1,2-bis-2-trifluoromethylphenyl ethane, 1,2-bis-2-trifluoromethyl phenyl ethane, 1,2-bis 2 trifluoromethyl phenyl ethane | |
C1=CC=C(C(=C1)CCC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(F)(F)F | |
318.262 | |
318.26 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.