Learn More
1,2,4-trichlorobenzène, qualité spectrophotométrique, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11393547
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Taux maximal d’impuretés : Résidus d’évaporation 5 ppm, H2O 0,01 %
1,2,4-Trichlorobenzene is used as a dielectric and heat transfer fluid in transformers. It acts as an intermediate, degreaser, wood preservative and solvent for dye. It is a high-temperature solvent used in gel permeation chromatography, especially for polyethylene and polypropylene. Further, it is used as a lubricant and as a synthetic transformer oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-82-1
Formule moléculaire C6H3Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 181.44
Numéro MDL MFCD00000547
Clé InChI PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
CID PubChem 13
ChEBI CHEBI:28222
Nom IUPAC 1,2,4-trichlorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2, 4-Trichlorobenzene
Point de fusion 17°C
Couleur Incolore
Densité 1.454g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 213°C
Quantité 4 L
Point d’éclair 110°C (230°F)
Température d’allumage 571°C (1060°F)
Odeur Aromatic
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.572
Plage de pourcentage du dosage 99% min.
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 181.45
Qualité Spectrophotométrique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1, 2, 4-Trichlorobenzene