Learn More
1,2,4-Trichlorobenzene, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
58.19 - 347.73
Chemische identificatiekenmerken
30-MAY-25 10.59.24.035 AM 120-82-1
30-MAY-25 10.59.21.458 AM MFCD00000547
30-MAY-25 10.59.23.056 AM PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
30-MAY-25 10.59.18.558 AM benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
30-MAY-25 10.59.25.080 AM 13
30-MAY-25 10.59.18.730 AM CHEBI:28222
30-MAY-25 10.59.22.033 AM 1,2,4-trichlorobenzene
30-MAY-25 10.59.21.899 AM C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Productcode Merk 30-MAY-25 10.59.19.279 AM 30-MAY-25 10.59.22.209 AM Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk 30-MAY-25 10.59.19.279 AM 30-MAY-25 10.59.22.209 AM Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10754641
SDS Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
157900010
1 L Glass Bottle
58.19
10582361
SDS Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
157900025
2.5 L Glass Bottle
176.00
10723274
SDS Bekijk documenten
Thermo Scientific
157900100
10 L Plastic drum
347.73
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
120-82-1
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
13
1,2,4-trichlorobenzene
MFCD00000547
benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
CHEBI:28222
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Specificatie
1, 2, 4-Trichlorobenzene
120-82-1
100.0
214.0°C
Liquid
98.5% min. (GC)
C6H3Cl3
05, 204
benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
1,2,4-trichlorobenzene
13
181.45
Pure
16.0°C
98.5
1.4500g/mL
Authentic
1.5700 to 1.5725
1.45
MFCD00000547
15, 9796
Solubility in water: 49mg/l (20°C). Other solubilities: volatile with steam,sparingly soluble in alcohol,miscible with ether,benzene,petroleum ether and,carbon disulfide
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
181.45
CHEBI:28222
99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 204-428-
Productidentificatie
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
1,2,4-Trichlorobenzene, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals