Learn More
1,10-Diaza-18-couronne-6, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15427947
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 23978-55-4 | C12H28N2O4 | 264.37 g/mol
1,10-Diaza-18-crown-6 are starting materials to produce macrocyclic polyamine metal-complexing agents. It is used as a ligand in chemistry for the applications of diagnostic imaging technique to identify medical condition or disease and for the development of medication as a therapeutic agent and pharmaceutic aid. Also used as an ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23978-55-4
Formule moléculaire C12H28N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 264.37
Numéro MDL MFCD00005112
Clé InChI NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
Synonyme kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane
CID PubChem 72805
Nom IUPAC 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane-7,16-diium
SMILES C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,10-Diaza-18-crown-6
Quantité 250 mg
Beilstein 609764
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 262.35
Pourcentage de pureté 96%