Learn More
Thermo Scientific™ Tubes individuels 0.5 ml
Minimisez les pertes d’échantillons grâce aux bouchons plats à clipser de ces tubes individuels de 0.5 ml pour applications de PCR.
Marque: Thermo Scientific™ AB-0350/G
Description
Les tubes individuels de 0.5 ml sont dotés d’un bouchon à clipser, disponible en forme de dôme ou plat. Ces tubes sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0.5 ml et peuvent être utilisés dans des applications de PCR et de stockage d‘échantillons.
Microtube PCR ABgene™• Bouchon dômé ou plat
• Garanti exempt de DNAse, de RNase ni ADN génomique humain
• Polypropylène vierge de qualité médicale transparent autoclavable
• Paroi très fine des tubes pour transfert thermique uniforme et optimal
• Bouchon dômé idéal pour thermocycler à couvercle chauffant ou bouchon plat à surface inscriptible
• Surface lisse pour une récupération maximale et une adsorption réduite des échantillons
• Tube individuel
Spécification
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase. | |
0.5 mL | |
Polypropylène | |
Tubes |
Vert | |
1000 | |
Flat Cap |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.