Comment les conseils sur les tubes, les plaques et les pipettes peuvent-ils influer sur vos expériences ?
Avec la voix des experts, nous explorerons ce qui fait la différence entre un bon consommable et un consommable sous-optimal.
Regarder la conférence en ligne
Programme
Cette conférence pédagogique en ligne donne un aperçu complet de ce que sont les substances lixiviables et de leur rôle dans les flux de travail des laboratoires, et fournit des recommandations sur la façon de reconnaître et de réduire au minimum les artefacts causés par les consommables, de qualifier les consommables et d’accroître la fiabilité et la reproductibilité des expériences.
Les substances lixiviées des consommables plastiques, appelées “lixiviables”, sont encore souvent sous-estimées dans les flux de travail des laboratoires. Bien que les effets possibles des substances lixiviables soient systématiquement pris en compte dans la recherche pharmaceutique ou alimentaire, ce sujet est encore sous-représenté dans la majorité des applications des sciences de la vie. Cependant, de récentes données scientifiques montrent que les substances lixiviables peuvent affecter de façon significative les expériences et entraîner une source probable d’erreur dans de nombreux systèmes de dosage, par exemple en inhibant les activités enzymatiques dans les dosages biologiques ou en falsifiant la quantification de l’acide nucléique.
Sujets clés de la conférence en ligne sur les bons et mauvais plastiques:
- Divers additifs utilisés pendant le processus de production peuvent s’infiltrer dans les échantillons et constituer une source probable d’erreur dans de nombreux systèmes de dosage
- Impact de 3 additifs critiques sur les expériences
- Les consommables ne sont pas créés de manière égale, comment choisir des consommables de haute qualité ?
Documents connexes
- Note d’application
- Livre blanc
- Certificat de qualité
- Article consommable de Q-PCR
- Vidéo de témoignages de clients
Notre intervenant
Dr. Hamid Heidari
Responsable marketing produit consommable en Europe, Eppendorf. Doctorat en biologie moléculaire de l’université de Vienne, travaille pour Eppendorf.