Learn More
ZWILCH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 14281-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16852854
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Essential component of the mitotic checkpoint, which prevents cells from prematurely exiting mitosis. Required for the assembly of the dynein-dynactin and MAD1-MAD2 complexes onto kinetochores.
Spécification
Spécification
ZWILCH
Polyclonal
Unconjugated
ZWILCH
hZwilch, KNTC1AP, Protein zwilch homolog, ZWILCH
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55055, 68014, 691493
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8R060, Q9H900
ZWILCH
ZWILCH Fusion Protein Ag5454
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human