Learn More
Oxyde de zirconium(IV), yttria stabilisée, 99 % (pureté du métal à l’exclusion du Hf), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353338
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Stabilisé avec 1,3 % d’yttrium
Instead of lime for the oxyhydrogen light. As organic intermediate and in pharmaceutical applications. Used as raw material for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Spécification
Point d’ébullition ca 5000°C
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) Oxide
Point de fusion ∽2700°C
Forme physique Poudre maillée de -325
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99%, metal basis excluding Hf
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in hot and concentrated hydrofluoric acid and sulfuric acid.