Learn More
Stéarate de zinc, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
20 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zinc stearate |
Point de fusion | 118.0°C to 128.0°C |
Couleur | Blanc |
Point d’éclair | >100°C |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Tambour en fibre |
Formule moléculaire | C36H70O4Zn |
Formule linéaire | [CH3(CH2)16CO2]2Zn |
Quantité | 20 kg |
Merck Index | 15, 10358 |
Afficher plus |