Learn More
Étalon de zinc dans l'huile de base 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11490319 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Aantal:
50 g
Conditionnement:
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Zn5000 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Chemische naam of materiaal Zinc Oil Standard
Verpakking Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-66-6, 8042-47-5
Analysecertificaat With Certificate of Analysis.
CAS min % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
CAS max % 0.1, 99.9
Moleculaire formule Zn
MDL-nummer MFCD00011291
Voor gebruik met (apparatuur) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMILES [Zn]
IUPAC Name zinc
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
Aantal 50 g
ChEBI CHEBI:30185
Kwaliteit Huile / plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrice Concentration Réf.
Huile de base  1 000 μg/g ORG-ZN8-2Z
Huile de base 5 000 μg/g ORG-ZN8-4Z
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire