Learn More
Phtalocyanine de zinc, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388358
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14320-04-8 | C32H16N8Zn | 577.916 g/mol
Zinc phthalocyanine finds general applications in industry as catalysts, photoconductors and in biomedical field for photodynamic therapy, PDT. ZnPc loaded PLGA nanoparticles is a promising drug delivery system for photodynamic therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14320-04-8
Formule moléculaire C32H16N8Zn
Poids moléculaire (g/mol) 577.916
Numéro MDL MFCD00041955
Clé InChI PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 %
CID PubChem 2735172
ChEBI CHEBI:51218
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc phthalocyanine
Couleur Violet
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 577.91
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre