Learn More
Acétylacétonate de zinc(II), env. 25 % Zn, Thermo Scientific Chemicals
25.80€ - 213.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14024-63-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14O4Zn |
Poids moléculaire (g/mol) | 263.60 |
Numéro MDL | MFCD00000035 |
Clé InChI | CYDXJXDAFPJUQE-FDGPNNRMSA-L |
Synonyme | zinc acetylacetonate hydrate, zinc 2,4-pentanedionate, hydrate, zinc 2+ bis 2z-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate |
CID PubChem | 131675103 |
SMILES | [Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10176863
|
Thermo Scientific Acros
388770050 |
5 g | Flacon en verre |
25.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10569833
|
Thermo Scientific Acros
388771000 |
100 g | Flacon en verre |
65.85€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10783245
|
Thermo Scientific Acros
388775000 |
500 g | Flacon en verre |
213.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14024-63-6 | |
263.60 | |
CYDXJXDAFPJUQE-FDGPNNRMSA-L | |
131675103 |
C10H14O4Zn | |
MFCD00000035 | |
zinc acetylacetonate hydrate, zinc 2,4-pentanedionate, hydrate, zinc 2+ bis 2z-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate | |
[Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Spécification
129.0°C to 131.0°C (10.0mmHg) | |
124.0°C to 126.0°C | |
Blanc à ivoire | |
C10H14O4Zn | |
zinc acetylacetonate hydrate, zinc 2,4-pentanedionate, hydrate, zinc 2+ bis 2z-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate | |
CYDXJXDAFPJUQE-FDGPNNRMSA-L | |
(Z)-4-oxodent-2-en-2-olate de zinc hydraté | |
131675103 | |
∼25% (Zn) |
Zinc(II) acetylacetonate | |
14024-63-6 | |
Poudre | |
MFCD00000035 | |
Solubility in water: 6.9g/L (20°C) | |
[Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
263.60 | |
263.59 | |
Authentique |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 237-860-3
- Zinc(II) acetylacetonate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.