Learn More
Dihydrate de cyclohexanebutyrate de zinc, AAS, Thermo Scientific™
Code produit. 11364697
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38582-18-2
Formule moléculaire C20H34O4Zn
Poids moléculaire (g/mol) 403.87
Numéro MDL MFCD00035537
Clé InChI KVSXXOUZYJZCPY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt, zinc cyclohexanebutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt 2:1, zinc bis 4-cyclohexylbutanoate, zinc 4-cyclohexylbutanoate, acmc-1bn8b, bis cyclohexanebutyric acid zinc salt
CID PubChem 170080
Nom IUPAC zinc(2+) bis(4-cyclohexylbutanoate)
SMILES [Zn++].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1.[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc cyclohexanebutyrate dihydrate
Note relative au nom AAS
Point de fusion 77°C to 80°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 439.91 (403.87 Anhydrous)
Forme physique Poudre