Learn More
Cyanure de zinc, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zinc cyanide |
Point de fusion | 800.0°C |
Note relative au nom | 98% |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (Complexometry) |
Formule linéaire | Zn(CN)2 |
Beilstein | 02,III,86 |
Merck Index | 15,10334 |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Zinc cyanide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H310-Mortel par contact cutané.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H330-Mortel par inhalation.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.