Learn More
Zinc acétate dihydraté, 98+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
54.85€ - 438.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5970-45-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6O4Zn·2H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 219.5 |
Numéro MDL | MFCD00066961 |
Clé InChI | BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn |
CID PubChem | 2724192 |
Nom IUPAC | diacétate de zinc dihydraté |
SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10369460
|
Thermo Scientific Acros
317215000 |
500 g | Flacon en plastique |
54.85€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10688824
|
Thermo Scientific Acros
317210025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
184.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15109273
|
Thermo Scientific Acros
317210100 |
10 kg | Récipient en plastique | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5970-45-6 | |
219.5 | |
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L | |
2724192 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2] |
C4H6O4Zn·2H2O | |
MFCD00066961 | |
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn | |
diacétate de zinc dihydraté |
Spécification
Zinc acetate dihydrate | |
98+% | |
Blanc | |
Crystals | |
C4H6O4Zn·2H2O | |
MFCD00066961 | |
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn | |
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L | |
diacétate de zinc dihydraté | |
2724192 | |
≥98% | |
1.84 |
237.0°C | |
5970-45-6 | |
6.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C) | |
98.0 to 101% (Complexometry) | |
(CH3CO2)2Zn·2H2O | |
15,10327 | |
Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2] | |
219.5 | |
219.5 | |
Réactif ACS | |
1.8400g/mL |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Déclaration GHS P
Éviter le rejet dans l’environnement.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'rtecsNumber' : ZG8750000
- Zinc acetate dihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .