Learn More
Trifluorométhanesulfonate d’yttrium(III) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303878
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 34629-25-9 | C3F9O9S3Y | 536.10 g/mol
It is employed in preparation of superconducting thin films. It is used in chemical research & as a intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34629-25-9
Formule moléculaire C3F9O9S3Y
Poids moléculaire (g/mol) 536.10
Numéro MDL MFCD00209623
Clé InChI JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K
Synonyme yttrium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, acmc-20aj8x, 3cf3o3s.y.h2o, yttrium 3+ hydrate tritriflate, yttrium trifluoromethanesulfonate-water 1/3/1, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, yttrium 3+ salt, hydrate 3:1:?
CID PubChem 57349102
SMILES [Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate;yttrium(3+);hydrate
Poids de la formule 536.10 (Anhydrous)