Learn More
Sulfate d’yttrium(III) octahydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322508
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7446-33-5 | H16O20S3Y2 | 610.10 g/mol
Yttrium(III) sulfate octahydrate is used as a laboratory reagent, colorant, structural ceramics, optical glasses and catalysts. It finds application in electrical components and photo-optical materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-33-5
Formule moléculaire H16O20S3Y2
Poids moléculaire (g/mol) 610.10
Numéro MDL MFCD00149946
Clé InChI OMBXBIHFXZAMLA-UHFFFAOYSA-H
Synonyme yttrium iii sulfate octahydrate, yttrium sulfate octahydrate, sulfuric acid, yttrium 3+ salt 3:2 , octahydrate, yttrium iii sulfate octahydrate, reacton reo, diyttrium trisulfate octahydrate, ytterium sulphate, yttrium sulfate,, yttrium 3+ trisulfate octahydrate, yttrium iii sulfate octahydrate, reacton, diyttrium 3+ octahydrate trisulfate
CID PubChem 165608
Nom IUPAC Yttrium(3+) ; trisulfate ; octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Y+3].[Y+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) sulfate octahydrate
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,10107
Informations sur la solubilité Water solubility decreases with increasing temperature; Soluble in water.
Poids de la formule 610.11 (465.99 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless