Learn More
Sulfate d’yttrium(III) hydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11332258
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00011472
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) sulfate hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,10107
Poids de la formule 465.99 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™