Learn More
Oxyde d’yttrium(III), Reacton™, nanopoudre, 99,995 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345108
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-36-9
Formule moléculaire O3Y2
Poids moléculaire (g/mol) 225.81
Numéro MDL MFCD00011473
Clé InChI RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium (III) oxide
Point de fusion 2410°C
Couleur Blanc
Forme physique Nanopoudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,10107
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids.
Poids de la formule 225.81
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Air Sensitive
Densité 5.01 g/mL