Learn More
Fluorure d’yttrium(III), anhydre, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11366188
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13709-49-4 | F3Y | 145.90 g/mol
Yttrium(III) fluoride is used for the production of metallic yttrium, thin films, laboratory reagents, catalysts, electrical compounds, glasses and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13709-49-4
Formule moléculaire F3Y
Poids moléculaire (g/mol) 145.90
Numéro MDL MFCD00049714
Clé InChI RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC yttrium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) fluoride
Point de fusion 1387°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Grumeau / poudre
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Soluble in acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 145.9
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic