Learn More
Chlorure d’yttrium(III) hexahydraté, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11306208
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12741-05-8 | Cl3Y | 195.26 g/mol
Yttrium(III) chloride hydrate acts as a source to prepare highly active and enantioselective yttrium precatalysts for asymmetric hydroamination of gem-disubstituted aminoalkenes. It is used as a precursor for the synthesis of yttrium oxide nanocrystallites. It employs in the crystal structure determination of macromolecules such as proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12741-05-8
Formule moléculaire Cl3Y
Poids moléculaire (g/mol) 195.26
Numéro MDL MFCD00149941
Clé InChI PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride
CID PubChem 57347377
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) chloride hydrate
Forme physique Agrégats cristallins humides
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,10107
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC trichlorure d’yttrium(3+) hydraté
Poids de la formule 195.26 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic