Learn More
Bromure d’yttrium(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348627
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13469-98-2
Yttrium(III) bromide is used in electroplating, as catalyst, material enhancing & medical treatments in curing colds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13469-98-2
Numéro MDL MFCD00049710
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) bromide
Point de fusion 904°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité It is soluble in water at a concentration of 83.3g/100 mL at 30°C.
Poids de la formule 328.63
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic