Learn More
Chlorure d’ytterbium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318588
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10361-91-8 | YbCl3
Used as laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material. Applied with NiCl2 to form a very effective catalyst for the reductive dehalogenation of aryl halides. Ytterbium(III) chloride is a powerful catalyst for the formation of acetals using trimethyl orthoformate and also used to track digestion in animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-91-8
Formule moléculaire YbCl3
Numéro MDL MFCD00011288
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) chloride
Point de fusion 854°C
Note relative au nom ultra dry
Couleur Blanc
Forme physique Billes
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (REO)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 279.4
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic