Learn More
Chlorure d’ytterbium(III) hydraté, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336228
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 19423-87-1 | Cl3Yb | 279.40 g/mol
Ytterbium(III) chloride hydrate is used as an effective catalyst to prepare acetals by reacting with trimethyl orthoformate. It reacts with N-alkylsalicylideneimines to prepare yttrium(III) Schiff base complexes. It is widely used as NMR shift reagent, calcium ion probe and in DNA microarrays. Its anhydrous form acts as a Lewis acid and catalyzes the alkylation reactions such as aldol reaction and Pictet-Spengler reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19423-87-1
Formule moléculaire Cl3Yb
Poids moléculaire (g/mol) 279.40
Numéro MDL MFCD00149885
Clé InChI CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1
CID PubChem 71317291
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3]
Specifications
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) chloride hydrate
Point de fusion 150°C to 155°C
Couleur Vert
Forme physique Agrégats cristallins humides
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,10105
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC trichlorure d’ytterbium(3+) hydraté
Poids de la formule 279.40 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.58 g/mL