Learn More
Bromure d’ytterbium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11332528
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15163-03-8
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15163-03-8
Numéro MDL MFCD00049613
Synonyme ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) bromide hydrate
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 412.77 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Very Hygroscopic